Learn More
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10324052
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10324052 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10324052 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07000DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico [1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
CAS 6952-68-7
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C6H5N3S
Numero MDL MFCD03783345
Quantità 1 g
Sinonimo 1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine-3-thiol, 1,2,4-triazolo 4,3-a pyridine-3 2h-thione, s-triazolo 4,3-a pyridine-3 2h-thione, unii-t0rly3osj5, t0rly3osj5, 2h-1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine-3-thione, 1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine-3 2h-thione, 3-mercaptotriazolo 4,3-a pyridine, 1,2,4-triazolo 4,3-a pyridine-3-thiol
InChI Key ZQMDNIPQCWNIMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES S=C1NN=C2C=CC=CN12
IUPAC Name 2H,3H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-3-thione
Molecular Weight (g/mol) 151.19
PubChem CID 676422
Peso formulazione 151.19
Percent Purity 97%