Learn More
1,2,4-Tributyl Phosphorotrithioate, TRC
Codice prodotto. 30456056
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30456056 50 mg 50mg
30457355 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30456056 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT88659350MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-48-8
Formula molecolare C12 H27 O P S3
Molecular Weight (g/mol) 314.51
Sinonimo Butyl phosphorotrithioate (6CI), B 1,776, Butiphos, Butyl phosphorotrithioate ((BuS)3PO), Chemagro B 1776, DEF, DEF (defoliant), DEF 6, De-Green, Fos-Fall A, Fosfall, S,S,S-Tributyl phosphorotrithioate, S,S,S-Tributyl trithiophosphate, TBPT, TBTP, Tribufos
IUPAC Name 1-bis(butylsulfanyl)phosphorylsulfanylbutane
SMILES CCCCSP(=O)(SCCCC)SCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tribufos
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H27OPS3/c1-4-7-10-15-14(13,16-11-8-5-2)17-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Peso formulazione 314.0962