Learn More
1,2,4-Trichlorobenzene, 99%
Codice prodotto. 15473017
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2500 g
4 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
2500g
500g
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15473017 4 x 2.5 kg Pezzo
11469382 500 g 500g
11479382 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15473017 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10130.:L
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 120-82-1 | C6H3Cl3 | 181.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
1,2,4-Trichlorobenzene is used as a dielectric and heat transfer fluid in transformers. It acts as an intermediate, degreaser, wood preservative and solvent for dye. It is a high-temperature solvent used in gel permeation chromatography, especially for polyethylene and polypropylene. Further, it is used as a lubricant and as a synthetic transformer oil.
Solubility
Miscible with ether, benzene, CS{2}.Immiscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 120-82-1
Formula molecolare C6H3Cl3
Molecular Weight (g/mol) 181.44
Numero MDL MFCD00000547
InChI Key PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene
PubChem CID 13
ChEBI CHEBI:28222
IUPAC Name 1,2,4-trichlorobenzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,4-Trichlorobenzene
Punto di fusione 17°C
Densità 1.454g/mL
Quantità 4 x 2.5 kg
Punto d'infiammabilità 110°C (230°F)
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.572
Numero UN UN2321
Indice di Merck 14,9631
Punti di ebollizione 213°C
Informazioni di solubilità Miscible with ether,benzene,CS2;Immiscible with water.
Peso formulazione 181.45
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2,4-Trichlorobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,4-Trichlorobenzene