Learn More
1,2,4-Trichlorobenzene, Packaged under Argon, HPLC Grade, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15568614 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
3.8 L
Imballaggio:
Narrow Mouth PVC Coated Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
3.80L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15568614 3.8 L Narrow Mouth PVC Coated Amber Glass Bottle 3.80L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15568614 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 944405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    804.08€
    501.94€ / 3.8L
    Risparmia 302.14€
    37% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-06-2027
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
High purity solvents for use in analytical and preparative separations
    Suitable for use in gel permeation chromatography
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,4-Trichlorobenzene
Nota nome Packaged under Argon
CAS 120-82-1
Quantità 3.8 L
Imballaggio Narrow Mouth PVC Coated Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 1.45kg
Formula molecolare C6H3Cl3
Sinonimo benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene
InChI Key PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
IUPAC Name 1,2,4-trichlorobenzene
Molecular Weight (g/mol) 181.44
PubChem CID 13
ChEBI CHEBI:28222
Peso formulazione 181.45
Grado HPLC