Learn More
1,2,4-Trichlorobenzene, ReagentPlus™, ≥99%, Solstice
Codice prodotto. 15691270 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
20 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
20L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15691270 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
15681270 1 L Bottiglia in vetro 1L
15601280 20 L Stainless Steel Can 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15691270 Fornitore Fluka N. del fornitore 1320472.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00€
    109.73€ / 2.5L
    Risparmia 21.27€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 120-82-1
Formula molecolare C6H3Cl3
Molecular Weight (g/mol) 181.44
Numero MDL MFCD00000547
InChI Key PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene
PubChem CID 13
ChEBI CHEBI:28222
IUPAC Name 1,2,4-trichlorobenzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,4-Trichlorobenzene
Punto di fusione 17°C
Colore Colorless
Densità 1.454g/mL at 25°C
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione 6.6% (150°F)
Punto d'infiammabilità 110°C (230°F)
Punto di combustione 1060°F
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione n20/D 1.571(lit.)
Pressione del vapore 1mmHg (40°C)
Numero UN UN2321
Beilstein 956819
Punti di ebollizione 213.5°C
Peso formulazione 181.45g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado ReagentPlus
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2,4-trichlorobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,4-trichlorobenzene