Learn More
1,2,4-Trichlorobenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,2,4-Trichlorobenzene |
| CAS | 120-82-1 |
| Formula molecolare | C6 H3 Cl3 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | Benzene','1,2,4-trichloro-, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,2,4-Trichlorobenzol, 1,2,5-Trichlorobenzene, 1,3,4-Trichlorobenzene, Hostetex L-PEC, NSC 406697, unsym-Trichlorobenzene |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H |
| SMILES | Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1 |
| IUPAC Name | 1,2,4-trichlorobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 181.45 |
| Peso formulazione | 179.93 |