Learn More
1,2,4-Trichlorobenzene, TRC
Codice prodotto. 30456095
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456095 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 30456095 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT77422010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,4-Trichlorobenzene
CAS 120-82-1
Formula molecolare C6 H3 Cl3
Quantità 10 g
Sinonimo Benzene','1,2,4-trichloro-, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,2,4-Trichlorobenzol, 1,2,5-Trichlorobenzene, 1,3,4-Trichlorobenzene, Hostetex L-PEC, NSC 406697, unsym-Trichlorobenzene
InChI Formula InChI=1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
SMILES Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1
IUPAC Name 1,2,4-trichlorobenzene
Molecular Weight (g/mol) 181.45
Peso formulazione 179.93