Learn More
1,2,4-Trihydroxybenzene, 97%
Codice prodotto. 11464240
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11464240 1 g 1g
11404384 5 g 5g
11414384 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11464240 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13069.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 533-73-3 | C6H6O3 | 126.111 g/mol
1,2,4-Trihydroxybenzene is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.It is used as a metabolite of benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,2,4-Trihydroxybenzene is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.It is used as a metabolite of benzene.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away from acid chlorides, acid anhydrides, bases, oxidizing agents. Air & Light Sensitive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 533-73-3
Formula molecolare C6H6O3
Molecular Weight (g/mol) 126.111
Numero MDL MFCD00002198
InChI Key GGNQRNBDZQJCCN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2,4-benzenetriol, 1,2,4-trihydroxybenzene, hydroxyhydroquinone, hydroxyquinol, oxyhydroquinone, 2,5-dihydroxyphenol, oxyhydrochinon, hydroquinone, hydroxy, 4-hydroxycatechol, 1,3,4-trihydroxybenzene
PubChem CID 10787
ChEBI CHEBI:16971
IUPAC Name benzene-1,2,4-triol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)O)O
Spécification
Materiale o nome chimico 1,2,4-Trihydroxybenzene
Punto di fusione ∼140°C (sublimation)
Quantità 1 g
Beilstein 2042863
Sensibilità Air and light sensitive
Indice di Merck 14,1073
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 126.11
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2,4-Trihydroxybenzene
Mention d'avertissement
  • Attenzione
Catégorie de danger
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Mention de danger
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Conseils de prudence
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,4-Benzenetriol
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.