Learn More
1,2,4-Trimethoxybenzene, Mikromol™
Codice prodotto. 17909154
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17909154 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17909154 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0066.08
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,2,4-Trimethoxybenzene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,4-Trimethoxybenzene
CAS 135-77-3
Nomi componenti o analita 1,2,4-Trimethoxybenzene
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H12 O3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1,2,4-Trimethoxybenzene, 1,2,4-Benzenetriol trimethyl ether, 1,2,4-Trimethoxybenzene, 1,2,5-Trimethoxybenzene, 1,3,4-Trimethoxybenzene, 2,4-Dimethoxyanisole, Hydroxyhydroquinone trimethyl ether, TMB 124
InChI Formula InChI=1S/C9H12O3/c1-10-7-4-5-8(11-2)9(6-7)12-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1ccc(OC)c(OC)c1
IUPAC Name 1,2,4-trimethoxybenzene
Molecular Weight (g/mol) 168.19
Quantità 100 mg
Peso formulazione 168.0786 g/mol