Learn More
1,2,4-Trimethoxybenzene, TRC
Codice prodotto. 30450769
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30450769 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30450769 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT79554510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,4-Trimethoxybenzene
CAS 135-77-3
Formula molecolare C9 H12 O3
Quantità 10 g
Sinonimo 1,2,4-Trimethoxybenzene, 1,2,4-Benzenetriol trimethyl ether, 1,2,4-Trimethoxybenzene, 1,2,5-Trimethoxybenzene, 1,3,4-Trimethoxybenzene, 2,4-Dimethoxyanisole, Hydroxyhydroquinone trimethyl ether, TMB 124
InChI Formula InChI=1S/C9H12O3/c1-10-7-4-5-8(11-2)9(6-7)12-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1ccc(OC)c(OC)c1
IUPAC Name 1,2,4-trimethoxybenzene
Molecular Weight (g/mol) 168.19
Peso formulazione 168.0786