Learn More
1,2,4-Trimethoxybenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,2,4-Trimethoxybenzene |
| CAS | 135-77-3 |
| Formula molecolare | C9 H12 O3 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 1,2,4-Trimethoxybenzene, 1,2,4-Benzenetriol trimethyl ether, 1,2,4-Trimethoxybenzene, 1,2,5-Trimethoxybenzene, 1,3,4-Trimethoxybenzene, 2,4-Dimethoxyanisole, Hydroxyhydroquinone trimethyl ether, TMB 124 |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H12O3/c1-10-7-4-5-8(11-2)9(6-7)12-3/h4-6H,1-3H3 |
| SMILES | COc1ccc(OC)c(OC)c1 |
| IUPAC Name | 1,2,4-trimethoxybenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 168.19 |
| Peso formulazione | 168.0786 |