Learn More
1,2,4-Trimethylbenzene, TRC
Codice prodotto. 30450133
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30450133 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30450133 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT796176500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,4-Trimethylbenzene
CAS 95-63-6
Formula molecolare C9 H12
Quantità 500 mg
Sinonimo 1,2,4-Trimethylbenzene, 1,2,5-Trimethylbenzene, 1,3,4-Trimethylbenzene, 3,4-Dimethyltoluene, Methyl-p-xylene, NSC 65600, Pseudocumene, Pseudocumol, pseudo-Cumene, ψ-Cumene
InChI Formula InChI=1S/C9H12/c1-7-4-5-8(2)9(3)6-7/h4-6H,1-3H3
SMILES Cc1ccc(C)c(C)c1
IUPAC Name 1,2,4-trimethylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 120.19
Peso formulazione 120.0939