missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane, TRC

Codice prodotto. 30396172
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30396172 10 g -
30393575 1 g -
30389419 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30396172 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH29074010G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 3194-55-6
Formula molecolare C12 H18 Br6
Molecular Weight (g/mol) 641.7
Sinonimo Cyclododecane, 1,2,5,6,9,10-hexabromo-, 1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane, Bromkal 73-6D, FR 1206, FR 1206HT, Pyroguard SR 104, SR 104, YM 88A, Hexabromocyclododecane, HBCD, HBCDD
IUPAC Name 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane
SMILES BrC1CCC(Br)C(Br)CCC(Br)C(Br)CCC1Br

Specifica

Materiale o nome chimico 1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C12H18Br6/c13-7-1-2-8(14)10(16)5-6-12(18)11(17)4-3-9(7)15/h7-12H,1-6H2
Peso formulazione 635.6509
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.