Learn More
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-Alpha-D-glucofuranose, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,2,5,6-Di-O-Isopropylidene-A-D- |
| CAS | 582-52-5 |
| Formula molecolare | C12 H20 O6 |
| Quantità | 250 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H20O6/c1-11(2)14-5-6(16-11)8-7(13)9-10(15-8)18-12(3,4)17-9/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6-,7+,8-,9-,10-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2O[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@H]2O |
| IUPAC Name | (3aR,5S,6S,6aR)-5-[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 260.28 |
| Peso formulazione | 260.126 |