Learn More
1,2,5-Oxadiazole-3-carboxylic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10787564
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10787564 1 g Amber Glass Bottle 1g
10259292 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10787564 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC07901DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Identificatori chimici
CAS 88598-08-7
Formula molecolare C3H2N2O3
Molecular Weight (g/mol) 114.06
Numero MDL MFCD00604386
InChI Key JBLHCUQCDKBPGY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo furazan-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1,2,5-oxadiazole, 1,2,5-oxadiazole-3-carboxylicacid, acmc-1bkac, 1,2,5-oxadiazole, oxd4, 9ci
PubChem CID 1415524
IUPAC Name 1,2,5-oxadiazole-3-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=NON=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2, 5-Oxadiazole-3-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 114.06
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2,5-Oxadiazole-3-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,5-Oxadiazole-3-carboxylic acid