Learn More
1,2,5-Trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, Technical Grade, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10521512
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10521512 250 mg 250mg
10531512 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10521512 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC08601CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 175276-50-3
Formula molecolare C8H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 153.18
Numero MDL MFCD00203866
InChI Key JTEBLTWGSAXWEE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2,5-trimethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, maybridge1_002499, 3-carboxy-1,2,5-trimethyl-1h-pyrrole, 1,2,5-trimethyl-3-pyrrolecarboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid,1,2,5-trimethyl, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 1,2,5-trimethyl, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 1,2,5-trimethyl
PubChem CID 736491
IUPAC Name 1,2,5-trimethylpyrrole-3-carboxylic acid
SMILES CN1C(C)=CC(C(O)=O)=C1C
Specifications
Materiale o nome chimico 1, 2, 5-Trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Quantità 250 mg
Peso formulazione 153.18
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche