Learn More
1,2,6,7-Tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-one, TRC
Codice prodotto. 30420277
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30420277 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30420277 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT29370025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,6,7-Tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-one
CAS 196597-78-1
Formula molecolare C11 H10 O2
Quantità 25 mg
Sinonimo Ramelteon Impurity 5
InChI Formula InChI=1S/C11H10O2/c12-9-3-1-7-2-4-10-8(11(7)9)5-6-13-10/h2,4H,1,3,5-6H2
SMILES O=C1CCc2ccc3OCCc3c12
IUPAC Name 1,2,6,7-tetrahydrocyclopenta[e][1]benzofuran-8-one
Molecular Weight (g/mol) 174.2
Peso formulazione 174.0681