Learn More
1-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea, Mikromol™
Descrizione
1-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea |
| CAS | 6590-91-6 |
| Nomi componenti o analita | 1-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C7 H6 Cl2 N2 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 1-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6Cl2N2S/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12) |
| SMILES | NC(=S)Nc1c(Cl)cccc1Cl |
| IUPAC Name | (2,6-dichlorophenyl)thiourea |
| Vedi altri risultati |