Learn More
1-(2,6-Difluorophenyl)ethanol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11364766
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11364766 1 g 1g
11354766 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11364766 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32771.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 87327-65-9 | Molecular Formula: C8H8F2O | Molecular Weight: 158.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87327-65-9
Formula molecolare C8H8F2O
Molecular Weight (g/mol) 158.15
Numero MDL MFCD00274321
InChI Key SIYWDKQSSDBLOA-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 1-2,6-difluorophenyl ethanol, 1-2,6-difluorophenyl ethan-1-ol, 2,6-difluoro-alpha-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol,2,6-difluoro-a-methyl, 2,6-difluoro-.alpha.-methylbenzyl alcohol
PubChem CID 5012075
IUPAC Name 1-(2,6-difluorophenyl)ethanol
SMILES CC(O)C1=C(F)C=CC=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2,6-Difluorophenyl)ethanol
Indice di rifrazione 1.486
Quantità 1 g
Peso formulazione 158.15
Percent Purity 97%