Learn More
1-(2,6-Diisopropylphenyl)-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydroimidazolium chloride, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4258959
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
866926-59-2
C24H33N2·Cl
385
RHFFYNDQCMNENO-UHFFFAOYSA-M
1-2,6-diisopropylphenyl-3-2,4,6-trimethylphenyl-imidazolinium chloride, 1-2,6-di-i-propylphenyl-3-2,4,6-trimethylphenyl-4,5-dihydroimidazolium chloride, 1-2,6-diisopropropylphenyl-3-2,4,6-trimethylphenyl-4,5-dihydroimidazolium chloride, 1-2,6-diisopropylphenyl-3-2,4,6-trimethylphenyl-4,5-dihydroimidazolium chloride, 1-2,6-diisopropylphenyl-3-mesityl-4,5-dihydro-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-2,6-diisopropylphenyl-3-2,4,6-trimethylphenyl-4,5-dihydro-1??-imidazol-1-ylium chloride, 3-2,6-bis 1-methylethyl phenyl-4,5-dihydro-1-2,4,6-trimethylphenyl-1h-imidazolium chloride
11617932
1-[2,6-di(propan-2-yl)phenyl]-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydroimidazol-3-ium;chloride
CC1=CC(=C(C(=C1)C)[N+]2=CN(CC2)C3=C(C=CC=C3C(C)C)C(C)C)C.[Cl-]
866926-59-2
C24H33N2·Cl
385
RHFFYNDQCMNENO-UHFFFAOYSA-M
1-2,6-diisopropylphenyl-3-2,4,6-trimethylphenyl-imidazolinium chloride, 1-2,6-di-i-propylphenyl-3-2,4,6-trimethylphenyl-4,5-dihydroimidazolium chloride, 1-2,6-diisopropropylphenyl-3-2,4,6-trimethylphenyl-4,5-dihydroimidazolium chloride, 1-2,6-diisopropylphenyl-3-2,4,6-trimethylphenyl-4,5-dihydroimidazolium chloride, 1-2,6-diisopropylphenyl-3-mesityl-4,5-dihydro-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-2,6-diisopropylphenyl-3-2,4,6-trimethylphenyl-4,5-dihydro-1??-imidazol-1-ylium chloride, 3-2,6-bis 1-methylethyl phenyl-4,5-dihydro-1-2,4,6-trimethylphenyl-1h-imidazolium chloride
11617932
1-[2,6-di(propan-2-yl)phenyl]-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydroimidazol-3-ium;chloride
CC1=CC(=C(C(=C1)C)[N+]2=CN(CC2)C3=C(C=CC=C3C(C)C)C(C)C)C.[Cl-]
Materiale o nome chimico 1-(2,6-Diisopropylphenyl)-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydroimidazolium chloride
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 318°C to 319°C
Colore Violet to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 100 mg
Peso formulazione 385
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-(2,6-Diisopropylphenyl)-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydroimidazolium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.