Learn More
1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-one, Mikromol™
Codice prodotto. 17978884
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17978884 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17978884 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0146.02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-one
CAS 53012-41-2
Nomi componenti o analita 1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-one
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C11 H14 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Mexiletine Hydrochloride Imp. B (EP), Mexiletine Imp. B (EP), 1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-one, 2-Propanone, 1-(2,6-dimethylphenoxy)-, 1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanone, 1-(2,6-Dimethylphenoxy)acetone, Mexiletine Hydrochloride Impurity B, Mexiletine Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C11H14O2/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12/h4-6H,7H2,1-3H3
SMILES CC(=O)COc1c(C)cccc1C
IUPAC Name 1-(2,6-dimethylphenoxy)propan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 178.23
Quantità 100 mg
Peso formulazione 178.0994 g/mol