Learn More
1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30135992
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135992 25 g 25g
30134600 10 g 10g
17962485 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135992 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA61196825G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 130198-05-9
Formula molecolare C15 H23 N O2 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 285.81
Sinonimo 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, 1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-cyclohexanol Hydrochloride, Cyclohexanol, 1-[2-amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9CI), Cyclohexanol, 1-[2-amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride, (±)-, 1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexano Hydrochloride l, 1-[2-Amino-1-(p-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride, N,N-Didesmethylvenlafaxine Hydrochloride
IUPAC Name 1-[2-amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol;hydrochloride
SMILES Cl.COc1ccc(cc1)C(CN)C2(O)CCCCC2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride
Nomi componenti o analita 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C15H23NO2.ClH/c1-18-13-7-5-12(6-8-13)14(11-16)15(17)9-3-2-4-10-15;/h5-8,14,17H,2-4,9-11,16H2,1H3;1H
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Pharmaceutical
Quantità 25 g
Peso formulazione 285.1496