Learn More
1-(2-Aminoethyl)imidazolidin-2-one , Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10329413
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10329413 1 g 1g
10745784 10 g 10g
10056374 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10329413 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07688DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 6281-42-1
Formula molecolare C5H11N3O
Molecular Weight (g/mol) 129.163
Numero MDL MFCD00086348
InChI Key PODSUMUEKRUDEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2-aminoethyl imidazolidin-2-one, 1-2-aminoethyl-2-imidazolidone, 1-2-aminoethyl-2-imidazolidinone, 2-imidazolidinone, 1-2-aminoethyl, unii-9hkk1mly77, 1-2-aminoethyl imidazolidinone, 1-beta-aminoethyl-2-imidazolidone, 9hkk1mly77, n-2-aminoethyl ethyleneurea, aminoethyl imidazolidone
PubChem CID 80480
IUPAC Name 1-(2-aminoethyl)imidazolidin-2-one
SMILES C1CN(C(=O)N1)CCN
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Aminoethyl)imidazolidin-2-one
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 129.16
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche