Learn More
1-(2-Aminoethyl)piperazine, 98%
Codice prodotto. 11499422
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499422 1000 g 1000g
11409432 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11499422 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10154.0B
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 140-31-8 | C6H15N3 | 129.21 g/mol
1-(2-Aminoethyl)piperazine is utilized in a variety of reactions for studying corrosion inhibition, biological activity and metal ligand effects on catalysis. It is used for epoxy curing, surface activation, and as an asphalt additive. It is used in lube oil and fuel additives, mineral processing aids, polyamide resins, urethane chemicals, wet strength resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-(2-Aminoethyl)piperazine is utilized in a variety of reactions for studying corrosion inhibition, biological activity and metal ligand effects on catalysis. It is used for epoxy curing, surface activation, and as an asphalt additive. It is used in lube oil and fuel additives, mineral processing aids, polyamide resins, urethane chemicals, wet strength resins.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Air Sensitive. Incompatible with air and oxidizing agents. Store under dry inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 140-31-8
Formula molecolare C6H15N3
Molecular Weight (g/mol) 129.21
Numero MDL MFCD00005971
InChI Key IMUDHTPIFIBORV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-aminoethylpiperazine, n-2-aminoethyl piperazine, 1-2-aminoethyl piperazine, 2-piperazin-1-yl ethanamine, 1-piperazineethanamine, aminoethylpiperazine, 1-piperazineethylamine, 1-aminoethylpiperazine, piperazineethanamine, piperazine, 1-2-aminoethyl
PubChem CID 8795
IUPAC Name 2-piperazin-1-ylethanamine
SMILES NCCN1CCNCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1- (2-Aminoethyl)piperazine
Punto di fusione -19°C
Densità 0.983
Punti di ebollizione 222°C
Punto d'infiammabilità 93°C (199°F)
Indice di rifrazione 1.5
Quantità 1000 g
Numero UN UN2815
Beilstein 104363
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 129.21
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-(2-Aminoethyl)piperazine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Piperazineethanamine