Learn More
1-(2-Aminoethyl)piperazine, 99%
Codice prodotto. 10258753 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10258753 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
10249400 100 g Bottiglia in vetro 100g
10259400 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10258753 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 400760025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 140-31-8 | C6H15N3 | 129.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 140-31-8
Formula molecolare C6H15N3
Molecular Weight (g/mol) 129.21
Numero MDL MFCD00005971
InChI Key IMUDHTPIFIBORV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-aminoethylpiperazine, n-2-aminoethyl piperazine, 1-2-aminoethyl piperazine, 2-piperazin-1-yl ethanamine, 1-piperazineethanamine, aminoethylpiperazine, 1-piperazineethylamine, 1-aminoethylpiperazine, piperazineethanamine, piperazine, 1-2-aminoethyl
PubChem CID 8795
IUPAC Name 2-piperazin-1-ylethanamine
SMILES NCCN1CCNCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Aminoethyl)piperazine
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -19.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9800g/mL
Punti di ebollizione 218.0°C to 222.0°C
Punto d'infiammabilità 88°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4990 to 1.5010
Quantità 2.5 kg
Gravità specifica 0.98
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Viscosità 14 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 129.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid