Learn More
1-(2-Aminoethyl)piperazine, TRC
Codice prodotto. 30134304
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134304 100 g 100g
30006365 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134304 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA609255100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 140-31-8
Formula molecolare C6 H15 N3
Molecular Weight (g/mol) 129.2034
Sinonimo 1-Piperazineethanamine, Piperazine, 1-(2-aminoethyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(2-Aminoethyl)piperazine, 1-(β-Aminoethyl)piperazine, 1-Piperazineethylamine, 2-(1-Piperazinyl)ethanamine, 2-(1-Piperazinyl)ethylamine, 2-(Piperazin-1-yl)ethaneamine, 2-(Piperazinyl-1-yl)ethanamine, 2-Piperazinylethylamine, 4-(2-Aminoethyl)piperazine, AEP, Ancamine AEP, Epicure 3200, Epikure 3202, N-(β-Aminoethyl)piperazine, N-AEP, NSC 38968
IUPAC Name 2-piperazin-1-ylethanamine
SMILES NCCN1CCNCC1
Specifica
Materiale o nome chimico N-(2-Aminoethyl)piperazine
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C6H15N3/c7-1-4-9-5-2-8-3-6-9/h8H,1-7H2
Peso formulazione 129.1266