Learn More
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidin-2-one, TRC
Codice prodotto. 30309092
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30309092 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30309092 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA608260250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Aminoethyl)pyrrolidin-2-one
CAS 24935-08-8
Formula molecolare C6H12N2O
Quantità 250 mg
Sinonimo 1-(2-Aminoethyl)-2-pyrrolidinone, 1-(2-Aminoethyl)pyrrolidin-2-one, N-(2-Aminoethyl)-2-pyrrolidone, N-(2-Aminoethyl)pyrrolidin-2-one, N-(beta-Aminoethyl)-2-pyrrolidinone, [2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)ethyl]amine
InChI Formula InChI=1S/C6H12N2O/c7-3-5-8-4-1-2-6(8)9/h1-5,7H2
SMILES NCCN1CCCC1=O
IUPAC Name 1-(2-aminoethyl)pyrrolidin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 128.17
Peso formulazione 128.095