Learn More
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine, 99%
Codice prodotto. 11420508
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11420508 5 g 5g
11430508 25 g 25g
11440508 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11420508 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24645.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7154-73-6 | C6H14N2 | 114.192 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7154-73-6
Formula molecolare C6H14N2
Molecular Weight (g/mol) 114.192
Numero MDL MFCD00003182
InChI Key WRXNJTBODVGDRY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2-aminoethyl pyrrolidine, 1-pyrrolidineethanamine, n-2-aminoethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-yl ethanamine, pyrrolidinoethylamine, pyrrolidinoethanamine, 2-1-pyrrolidinyl ethylamine, 2-pyrrolidin-1-yl ethan-1-amine, 2-pyrrolidinoethyl amine, 2-pyrrolidinoethylamine
PubChem CID 1344
IUPAC Name 2-pyrrolidin-1-ylethanamine
SMILES C1CCN(C1)CCN
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
Densità 0.904
Punti di ebollizione 161°C
Punto d'infiammabilità 47°C (116°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.4687
Quantità 5 g
Numero UN UN2734
Beilstein 102978
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Peso formulazione 114.19
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Pyrrolidineethanamine