Learn More
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine, 99%
Codice prodotto. 11440508
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11440508 100 g 100g
11420508 5 g 5g
11430508 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11440508 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24645.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 7154-73-6 | C6H14N2 | 114.192 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7154-73-6
Formula molecolare C6H14N2
Molecular Weight (g/mol) 114.192
Numero MDL MFCD00003182
InChI Key WRXNJTBODVGDRY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2-aminoethyl pyrrolidine, 1-pyrrolidineethanamine, n-2-aminoethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-yl ethanamine, pyrrolidinoethylamine, pyrrolidinoethanamine, 2-1-pyrrolidinyl ethylamine, 2-pyrrolidin-1-yl ethan-1-amine, 2-pyrrolidinoethyl amine, 2-pyrrolidinoethylamine
PubChem CID 1344
IUPAC Name 2-pyrrolidin-1-ylethanamine
SMILES C1CCN(C1)CCN
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
Densità 0.904
Punti di ebollizione 161°C
Punto d'infiammabilità 47°C (116°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.4687
Quantità 100 g
Numero UN UN2734
Beilstein 102978
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Peso formulazione 114.19
Percent Purity 99%