Learn More
1,2-Benzenedimethanol, 97%
Codice prodotto. 10562011 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10562011 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
10521564 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10562011 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 180410025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 612-14-6 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 612-14-6
Formula molecolare C8H10O2
Molecular Weight (g/mol) 138.17
Numero MDL MFCD00004626
InChI Key XMUZQOKACOLCSS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-benzenedimethanol, 1,2-phenylenedimethanol, phthalyl alcohol, 1,2-dihydroxymethylbenzene, o-xylene-alpha,alpha'-diol, 2-hydroxymethyl phenyl methanol, benzenedimethanol, o-xylylene glycol, 1,2-di hydroxymethyl benzene, 2-hydroxymethylbenzenemethanol
PubChem CID 69153
IUPAC Name [2-(hydroxymethyl)phenyl]methanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1CO
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Benzenedimethanol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 61.0°C to 64.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 291.0°C
Punto d'infiammabilità 145°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H4(CH2OH)2
Quantità 2.5 g
Beilstein 06, 910
Fieser 16,18; 12,563; 13,341
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 138.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder