Learn More
1,2-Benzenedisulfonyl chloride
Codice prodotto. 11325359
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11325359 5 g 5g
11315359 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11325359 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50375.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6461-76-3 | C6H4Cl2O4S2 | 275.114 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6461-76-3
Formula molecolare C6H4Cl2O4S2
Molecular Weight (g/mol) 275.114
Numero MDL MFCD00059836
InChI Key YBGQXNZTVFEKEN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzene-1,2-disulfonyl dichloride, 1,2-benzenedisulfonyl dichloride, o-benzenedisulfonyl chloride, 1,2-benzenedisulfonyldichloride, 1,2-benzenedisulfonyl chloride, acmc-209nnc, benzenedisulfonyl chloride, benzenedisulfonyl dichloride, benzene-1,2-disulfochloride, 1,2-benzenedisulphonyl chloride
PubChem CID 246432
IUPAC Name benzene-1,2-disulfonyl chloride
SMILES C1=CC=C(C(=C1)S(=O)(=O)Cl)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Benzenedisulfonyl chloride
Punto di fusione 140°C to 146°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Peso formulazione 275.13