Learn More
1,2-Benzenedithiol (>85%), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,2-Benzenedithiol |
| CAS | 17534-15-5 |
| Formula molecolare | C6H6S2 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 1,2-Dimercaptobenzene, Dithiopyrocatechol, NSC 623558, Phenylene-1,2-dithiol, o-Dimercaptobenzene |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H6S2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H |
| SMILES | Sc1ccccc1S |
| IUPAC Name | benzene-1,2-dithiol |
| Molecular Weight (g/mol) | 142.24 |
| Peso formulazione | 141.9911 |