Learn More
1,2-Benzenedithiol (>85%), TRC
Codice prodotto. 30341765
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30341765 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30341765 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB130450500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Benzenedithiol
CAS 17534-15-5
Formula molecolare C6H6S2
Quantità 500 mg
Sinonimo 1,2-Dimercaptobenzene, Dithiopyrocatechol, NSC 623558, Phenylene-1,2-dithiol, o-Dimercaptobenzene
InChI Formula InChI=1S/C6H6S2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
SMILES Sc1ccccc1S
IUPAC Name benzene-1,2-dithiol
Molecular Weight (g/mol) 142.24
Peso formulazione 141.9911