Learn More
1,2-Benzenedithiol, 96%
Codice prodotto. 10125720 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10125720 1 g Bottiglia in vetro 1g
10763465 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10125720 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 334920010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 17534-15-5 | C6H6S2 | 142.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17534-15-5
Formula molecolare C6H6S2
Molecular Weight (g/mol) 142.23
Numero MDL MFCD00004835
InChI Key JRNVQLOKVMWBFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-benzenedithiol, benzenedithiol, 1,2-dimercaptobenzene, dithiocatechol, dimercaptobenzene, o-benzenedithiol, acmc-209e9y, 1,2-benzenedithiol 9ci, benzene-1,2-dithiol
PubChem CID 69370
IUPAC Name benzene-1,2-dithiol
SMILES SC1=C(S)C=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Benzenedithiol
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 27.0°C to 28.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.6565 to 1.6585
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 142.2
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Benzenedithiol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.