Learn More
1,2-Benzisothiazol-3-one, 97%
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
It is an antimicrobial agent and a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in dichloromethane, dimethyl sulfoxide, methanol.
Notes
Store at room temperature. Keep away from oxidizing agents.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 1,2-Benzisothiazol-3-one |
| Punto di fusione | 154°C to 158°C |
| Quantità | 5 g |
| Numero UN | UN3077 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in dichloromethane,dimethyl sulfoxide,methanol. |
| Peso formulazione | 151.19 |
| Percent Purity | 97% |
| Forma fisica | Crystalline Powder or Powder |
Safety and Handling
- 1,2-Benzisothiazol-3-one
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one