Learn More
1,2-Benzisoxazol-3(2H)-one, 96%
Codice prodotto. 11449610
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11449610 1 g 1g
11439610 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11449610 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50899.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 21725-69-9 | C7H5NO2 | 135.122 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21725-69-9
Formula molecolare C7H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 135.122
Numero MDL MFCD00125030
InChI Key QLDQYRDCPNBPII-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzo d isoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 1,2-benzoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3-ol, 3-hydroxybenzisoxazole, 3-hydroxy-1,2-benzisoxazole, 1,2-benzisoxazolin-3-one, 1,2-benzisoxazol-3-ol 8ci, 2h-1,2-benzoxazol-3-one, benzisoxazolone
PubChem CID 210830
IUPAC Name 1,2-benzoxazol-3-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NO2
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Benzisoxazol-3(2H)-one
Punto di fusione 137°C to 140°C
Odore Odorless
Quantità 1 g
Peso formulazione 135.12
Percent Purity 96%