Learn More
1,2-Benzisoxazol-3-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15214894 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15214894 5 g Bottiglia in vetro 5g
15234894 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15214894 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 451710050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Chemical Identifiers
CAS 36216-80-5
Formula molecolare C7H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 134.14
InChI Key NLMVYUBGWZWUGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-benzisoxazol-3-amine, benzo d isoxazol-3-amine, 3-amino-1,2-benzisoxazole, benzo d isoxazol-3-ylamine, 1,2-benzoisoxazol-3-amine, benzo d isoxazole-3-ylamine, aminobenzisoxazole, amino-benzoisoxazole, zlchem 93, 3-aminobenzisoxazole
PubChem CID 2779749
IUPAC Name 1,2-benzoxazol-3-amine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=NO2)N
Specifications
Materiale o nome chimico 1, 2-Benzisoxazol-3-amine
Punto di fusione 110°C to 112°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 134.14
Percent Purity 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,2-Benzisoxazol-3-amine
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.