Learn More
1,2-Benzisoxazol-3-ylacetic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 17952416
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17952416 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17952416 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1379.040025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,2-Benzisoxazol-3-ylacetic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Benzisoxazol-3-ylacetic Acid
CAS 4865-84-3
Nomi componenti o analita 1,2-Benzisoxazol-3-ylacetic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H7 N O3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1,2-Benzisoxazole-3-acetic acid, (1,2-Benzoxazol-3-yl)acetic acid, (Benzo[d]isoxazol-3-yl)acetic acid, 1,2-Benzisoxazol-3-ylacetic acid, 2-(Benzisoxazol-3-yl)acetic acid, 2-(Benzo[d]isoxazol-3-yl)acetic acid, Benzisoxazol-3-ylacetic acid, NSC 179803
InChI Formula InChI=1S/C9H7NO3/c11-9(12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H,11,12)
SMILES OC(=O)Cc1noc2ccccc12
IUPAC Name 2-(1,2-benzoxazol-3-yl)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 177.16
Quantità 25 mg
Peso formulazione 177.0426 g/mol