Learn More
1,2-Benzisoxazol-3-ylacetic Acid, TRC
Codice prodotto. 30338190
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30338190 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30338190 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB2019605G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Benzisoxazol-3-ylacetic Acid
CAS 4865-84-3
Formula molecolare C9 H7 N O3
Quantità 5 g
Sinonimo 1,2-Benzisoxazole-3-acetic acid, (1,2-Benzoxazol-3-yl)acetic acid, (Benzo[d]isoxazol-3-yl)acetic acid, 1,2-Benzisoxazol-3-ylacetic acid, 2-(Benzisoxazol-3-yl)acetic acid, 2-(Benzo[d]isoxazol-3-yl)acetic acid, Benzisoxazol-3-ylacetic acid, NSC 179803
InChI Formula InChI=1S/C9H7NO3/c11-9(12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H,11,12)
SMILES OC(=O)Cc1noc2ccccc12
IUPAC Name 2-(1,2-benzoxazol-3-yl)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 177.16
Peso formulazione 177.0426