Learn More
1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonate Sodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30138265
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138265 1 g 1g
30132874 10 g 10g
30010756 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138265 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB2019501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73101-64-1
Formula molecolare C8 H6 N O4 S . Na
Molecular Weight (g/mol) 235.19
Sinonimo 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonic acid, sodium salt (1:1), 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonic acid sodium salt, 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonic acid, sodium salt (9CI), Sodium 1,2-benzisoxazole-3-methanesulfonate
IUPAC Name sodium;1,2-benzoxazol-3-ylmethanesulfonate
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonate, Sodium Salt
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C8H7NO4S.Na/c10-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-9-7;/h1-4H,5H2,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Peso formulazione 234.9915