Learn More
1,2-Benzisoxazole, TRC
Codice prodotto. 30348132
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30348132 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30348132 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB130283500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Benzisoxazole
CAS 271-95-4
Formula molecolare C7H5NO
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H5NO/c1-2-4-7-6(3-1)5-8-9-7/h1-5H
SMILES o1ncc2ccccc12
IUPAC Name 1,2-benzoxazole
Molecular Weight (g/mol) 119.12
Peso formulazione 119.0371