Learn More
1,2-Benzisoxazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,2-Benzisoxazole |
| CAS | 271-95-4 |
| Formula molecolare | C7H5NO |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H5NO/c1-2-4-7-6(3-1)5-8-9-7/h1-5H |
| SMILES | o1ncc2ccccc12 |
| IUPAC Name | 1,2-benzoxazole |
| Molecular Weight (g/mol) | 119.12 |
| Peso formulazione | 119.0371 |