Learn More
1,2-Bis[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethane, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 1,2-Bis[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethane |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C40H44N6O2S2/c1-5-13-35-31(9-1)39(41-33-11-3-7-15-37(33)49-35)45-21-17-43(18-22-45)25-27-47-29-30-48-28-26-44-19-23-46(24-20-44)40-32-10-2-6-14-36(32)50-38-16-8-4-12-34(38)42-40/h1-16H,17-30H2 |
| Peso formulazione | 704.2967 |