Learn More
1,2-Bis(2-iodoethoxy)ethane, 97%, stabilized
Codice prodotto. 10570574 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10570574 5 g Bottiglia in vetro 5g
10249673 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10570574 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 391690050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 36839-55-1 | C6H12I2O2 | 369.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 36839-55-1
Formula molecolare C6H12I2O2
Molecular Weight (g/mol) 369.96
Numero MDL MFCD00075008
InChI Key BCAGFJXMCZSAHD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-bis 2-iodoethoxy ethane, ethane,1,2-bis 2-iodoethoxy, 1-iodo-2-2-2-iodoethoxy ethoxy ethane, diiodine-peg3, acmc-209tta, 1,2-bis 2-iodoethoxy-ethane, 1,2-bis-2-iodoethoxy ethane, 1,2-bis 2-iodanylethoxy ethane, 1,2-bis-2-iodoethyloxy ethane, ethane, 1,2-bis 2-iodoethoxy
PubChem CID 593436
IUPAC Name 1,2-bis(2-iodoethoxy)ethane
SMILES C(COCCI)OCCI
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Bis(2-iodoethoxy)ethane
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Orange-Red
Densità 2.0280g/mL
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare I(CH2)2O(CH2)2O(CH2)2I
Quantità 5 g
Gravità specifica 2.028
Stabilizzatore copper
Peso formulazione 369.96
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Bis(2-iodoethoxy)ethane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.