Learn More
(-)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diethyl-1-phospholanyl]benzene, 97+%
Codice prodotto. 15495776
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15495776 250 mg 250mg
15485776 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15495776 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H60470.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 136705-64-1 | C22H36P2 | 362.478 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 136705-64-1
Formula molecolare C22H36P2
Molecular Weight (g/mol) 362.478
Numero MDL MFCD00142335
InChI Key GVVCHDNSTMEUCS-UAFMIMERSA-N
Sinonimo ethyl-duphos, r,r, r,r-ethyl-duphos, unii-7n2eb15paq, --1,2-bis 2r,5r-2,5-diethylphospholano benzene, r,r-et-duphos, 7n2eb15paq, --duphos, r,r-et-duphos mi, 2r,5r-1-2-2r,5r-2,5-diethylphospholan-1-yl phenyl-2,5-diethylphospholane
PubChem CID 2734549
IUPAC Name (2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-diethylphospholan-1-yl]phenyl]-2,5-diethylphospholane
SMILES CCC1CCC(P1C2=CC=CC=C2P3C(CCC3CC)CC)CC
Specifications
Materiale o nome chimico (-)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diethyl-1-phospholanyl]benzene
Densità 1.01
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.6
Quantità 250 mg
Beilstein 4814174
Sensibilità Air Sensitive
Optical Rotation −265° (c=1 in Hexane)
Peso formulazione 362.47
Percent Purity ≥97%