Learn More
1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diisopropylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10331150 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10331150 250 mg 250mg
10047999 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10331150 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 435202500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Identificatori chimici
CAS 569650-64-2
Formula molecolare C34H56BF4P2Rh
Molecular Weight (g/mol) 716.48
Numero MDL MFCD07369039
InChI Key AXLKBYDAACXFBH-KFORCWLUNA-N
Sinonimo 1,2-bis 2r,5r-2,5-diisopropylphospholano benzene 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, r,r-i-pr-duphos-rh, +-1,2-bis 2r,5r-2,5-di-i-propylphospholano benzene 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate
PubChem CID 12964416
IUPAC Name λ¹-rhodium(1+) (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene (2S,5S)-1-{2-[(2S,5S)-2,5-bis(propan-2-yl)phospholan-1-yl]phenyl}-2,5-bis(propan-2-yl)phospholane tetrafluoroboranuide
SMILES [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C(C)C)P1C1=CC=CC=C1P1[C@@H](CC[C@H]1C(C)C)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Bis((2R,5R)-2,5-Diisopropylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Brown to Yellow
Analisi elementare 54.7 to 59.3% C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 716.48
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder