Learn More
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]ethane, 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15455456
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15455456 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15455456 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H60071.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 129648-07-3
Formula molecolare C14H28P2
Molecular Weight (g/mol) 258.326
Numero MDL MFCD01073770
InChI Key IRCDUOCGSIGEAI-AAVRWANBSA-N
Sinonimo r,r-me-bpe, unii-1ls1afh1f1, 1ls1afh1f1, +-1,2-bis 2r,5r-2,5-dimethylphospholano ethane, s,s-me-en-duphos, me-bpe, r,r, r,r-me-bpe mi, r,r-me-bpe, +, 2r,5r-1-2-2r,5r-2,5-dimethylphospholan-1-yl ethyl-2,5-dimethylphospholane
PubChem CID 2734555
IUPAC Name (2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholan-1-yl]ethyl]-2,5-dimethylphospholane
SMILES CC1CCC(P1CCP2C(CCC2C)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]ethane
Densità 0.94
Punti di ebollizione 64°C to 67°C (0.06 mmHg)
Indice di rifrazione 1.534
Quantità 1 g
Numero UN UN2845
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 258.32
Percent Purity ≥97%