Learn More
(+)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diethyl-1-phospholanyl]benzene, 97+%
Codice prodotto. 15486156
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15486156 250 mg 250mg
15476156 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15486156 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H60981.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 136779-28-7 | C22H36P2 | 362.478 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 136779-28-7
Formula molecolare C22H36P2
Molecular Weight (g/mol) 362.478
Numero MDL MFCD00142321
InChI Key GVVCHDNSTMEUCS-MUGJNUQGSA-N
Sinonimo ethyl-duphos, s,s, unii-fri8026kma, s,s-et-duphos, fri8026kma, +-1,2-bis 2s,5s-2,5-diethylphospholano benzene, +-duphos, 2s,5s-1-2-2s,5s-2,5-diethylphospholan-1-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, s,s-ethyl-duphos
PubChem CID 5702640
IUPAC Name (2S,5S)-1-[2-[(2S,5S)-2,5-diethylphospholan-1-yl]phenyl]-2,5-diethylphospholane
SMILES CCC1CCC(P1C2=CC=CC=C2P3C(CCC3CC)CC)CC
Specifica
Materiale o nome chimico (+)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diethyl-1-phospholanyl]benzene
Densità 1.01
Indice di rifrazione 1.581
Quantità 250 mg
Beilstein 4814174
Sensibilità Air Sensitive
Optical Rotation +265° (c=1 in Hexane)
Peso formulazione 362.47
Percent Purity ≥97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (+)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diethyl-1-phospholanyl]benzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: (+)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diethylphospholano] benzene