Learn More
1,2-Bis((2S,5S)-2,5-diethylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate, 97%
Codice prodotto. 10666840 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10666840 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10545490 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10666840 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 435192500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 213343-64-7 | C30H48BF4P2Rh | 660.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 213343-64-7
Formula molecolare C30H48BF4P2Rh
Molecular Weight (g/mol) 660.37
Numero MDL MFCD01862465
InChI Key DSYBEQKPSKLNMC-RTXTXWNLNA-N
Sinonimo s,s-et-duphos-rh, +-1,2-bis 2s,5s-2,5-diethylphospholano benzene cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, +-1,2-bis 2s,5s-2,5-diethylphospholano benzene cyclooctadiene rhodium l tetrafluoroborate
PubChem CID 11006841
SMILES [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.CC[C@H]1CC[C@H](CC)P1C1=C(C=CC=C1)P1[C@@H](CC)CC[C@@H]1CC
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Bis((2S,5S)-2,5-Diethylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Brown to Orange
Analisi elementare 52.4 to 56.8% C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
IUPAC Name (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene;(2S,5S)-1-[2-[(2S,5S)-2,5-diethylphospholan-1-yl]phenyl]-2,5-diethylphospholane;rhodium;tetrafluoroborate
Peso formulazione 660.37
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder