Learn More
1,2-Bis(4-(benzo[d]oxazol-2-yl)phenyl)ethene, TRC
Codice prodotto. 30348059
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30348059 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30348059 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB4105252.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene
CAS 1533-45-5
Formula molecolare C28 H18 N2 O2
Quantità 2.5 g
Sinonimo Benzoxazole, 2,2'-(vinylenedi-p-phenylene)bis- (7CI,8CI), 2,2'-(1,2-Ethenediyldi-4,1-phenylene)bis[benzoxazole], 2,2'-(Vinylenedi-p-phenylene)bisbenzoxazole, 4,4'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene, 4,4'-Di(benzoxazol-2-yl)stilbene, Benetex OB 1, C.I. 40674, C.I. Fluorescent Brightener 393, Eastobrite OB 1, Eastobrite OB 3, Fluorescent Brightener 393, OB 1, Optical Brightener 1, TM, TM (UV stabilizer), Uvitex OB 1, Uvitex OB-ONE, p,p'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene
InChI Formula InChI=1S/C28H18N2O2/c1-3-7-25-23(5-1)29-27(31-25)21-15-11-19(12-16-21)9-10-20-13-17-22(18-14-20)28-30-24-6-2-4-8-26(24)32-28/h1-18H
SMILES o1c(nc2ccccc12)c3ccc(C=Cc4ccc(cc4)c5oc6ccccc6n5)cc3
IUPAC Name 2-[4-[2-[4-(1,3-benzoxazol-2-yl)phenyl]ethenyl]phenyl]-1,3-benzoxazole
Molecular Weight (g/mol) 414.45
Peso formulazione 414.1368